Merck
C0434
Gonadotropine chorionique human
lyophilized powder, from human pregnancy urine
Synonyme(s) :
Choriogonine, HCG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
232-660-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human pregnancy urine
Form:
lyophilized powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human pregnancy urine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized powder
potency
~13,000 I.U. per mg
mol wt
37.9 kDa
impurities
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubility
water: 2 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
Hormone glycoprotéique consistant en une chaîne α de 92 acides aminés identique à celle de la LH, la FSH et la TSH, et en une chaîne β de 149 acides aminés. Produite par les tissus chorioniques et responsable du maintien du corps jaune en début de grossesse. Également produite par les tumeurs trophoblastiques, qui se distinguent par une présence anormalement élevée de chaînes de hCG β et une hCG hyperglycosylée.
Biochem/physiol Actions
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals. When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Other Notes
Similar to C2047, but from a different supplier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gonadotropine chorionique human
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable