Y0000633
Cefepime dihydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefepime
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
Clé InChI
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable