1097680
USP
Cefepime Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefepime
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)[O-])N
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/p-1/b9-4-
Clé InChI
NLARCUDOUOQRPB-WTKPLQERSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cefepime for Injection
- Cefepime Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable