Principaux documents
Q0501
Sigma-Aldrich
Quin 2 potassium salt hydrate
≥95% purity, powder
Synonyme(s) :
2-([2-Bis(carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl)-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H27N3O10 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Quin 2 potassium salt hydrate, ≥95%
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
Clé InChI
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Calcium-specific chelator and indicator. Upon binding calcium there is a shift in the UV spectrum and an enhancement of fluorescence.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R Y Tsien et al.
The Journal of cell biology, 94(2), 325-334 (1982-08-01)
A new, fluorescent, highly selective Ca2+ indicator , "quin2", has been trapped inside intact mouse and pig lymphocytes, to measure and manipulate cytoplasmic free Ca2+ concentrations, [Ca2+]i. Quin2 is a tetracarboxylic acid which binds Ca2+ with 1:1 stoichiometry and an