Principaux documents
386790-M
Sigma-Aldrich
Peroxyde d'hydrogène solution
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Niveau de qualité
Pureté
29-32%
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
Application
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
Avertissement
Toxicity: Corrosive (L)
Forme physique
30% solution, stabilized.
Autres remarques
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1