Principaux documents
8.22084
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lithium lactate
≥98%
Synonyme(s) :
L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)COOLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
248-692-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
for synthesis
Application
  • Determination of lactate dehydrogenase in human erythrocytes by capillary electrophoresis with electrochemical detection.: This study explores the use of L-(+)-Lithium lactate in the determination of lactate dehydrogenase activity in human erythrocytes using capillary electrophoresis with electrochemical detection. The research highlights the compound′s effectiveness in providing precise measurements, crucial for biochemical and clinical applications (Wang et al., 2003).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -15.0 - -13.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable