PHR1734
Ritonavir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ritonavir, 10-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oic acid, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-(5R*, 8R*, 10R*, 11R*)], 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0000714
traceable to USP 1604803
Pression de vapeur
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
Famille d'API
ritonavir
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to tan
Solubilité
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Clé InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable