BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Niveau de qualité
Agence
BP
Famille d'API
ritonavir
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
BP
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
off-white
Pf
122-126 °C
Solubilité
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
Densité
1.239 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Clé InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable