Principaux documents
59777
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Synonyme(s) :
Conductivity Calibration Solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
2.5-10% KCl (T)
Conductivité
99000-101000 μS/cm at 25 °C
Densité
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Application
Itis intended for use as a standard for conductivity meter calibration.
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable