Principaux documents
67233
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
Synonyme(s) :
Calibration standard for conductivity meter
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤2.5% KCl (T)
Conductivité
9900-10100 μS/cm at 25 °C
Densité
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Application
Calibration standard to qualify conductivity sensors for conductivity measurements.
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable