Principaux documents
69571
Sigma-Aldrich
Ren HY 956
Epoxy Embedding Medium, Hardener
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
MA.02
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477-1.479
pH
12
Densité
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Informations légales
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup