Key Documents
1.05614
Supelco
Hypochlorite de sodium en solution
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hypochlorite de sodium solution
About This Item
Formule linéaire :
NaClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Concentration
6-14% (NaClO)
Impuretés
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
102 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Densité
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Clé InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(6-14 % de chlore actif) EMPLURA®
Application
  • A Mechanistic Spectrum of O-H Bond Cleavage Observed for Reactions of Phenols with a Manganese Superoxo Complex.: This article provides a mechanistic understanding of the reactivity of phenols, such as 4-nitrophenol, with manganese superoxo complexes, potentially leading to new catalytic methods for environmental and synthetic applications (Tian et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (chlore actif ; iodométrie, Cl₂)6 - 14 %Alcalis libres (acidimétrie, sous forme de NaOH)≤ 1,0 %La teneur indiquée fait référence au jour de remplissage. Une diminution de la teneur peut être observée en fonction de la durée de stockage et de la température.
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable