Principaux documents
04340
Supelco
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Synonyme(s) :
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro Beilstein :
5689521
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
Forme
powder or crystals
Qualité
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
8-12% water
Chaîne SMILES 
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)