ABE1797
Anti-Transcription Initiation Factor IIA subunit 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
General transcription factor IIA subunit 1, TFIIAL, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit, TFIIA-42
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Transcription initiation factor IIA subunit 1 in human brain and human testis tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Transcription initiation factor IIA subunit 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash