Key Documents
8.20877
Sigma-Aldrich
(-)-Nicotine
for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-193-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.06 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
248.8 °C/1013 hPa
Pf
-79 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1