Principaux documents
8.18424
Sigma-Aldrich
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
C2H5N(CH3)2C16H33Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-672-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
178-186 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Heavy metal removal from industrial effluents: Ethylhexadecyldimethylammonium bromide is utilized as an ionic solid impregnated in chitosan for the effective removal of heavy metals like Cd(II) and Hg(II) from industrial effluents. This application underscores its potential in environmental cleanup and wastewater treatment technologies (Shekhawat et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3