Principaux documents
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Synonyme(s) :
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Puissance
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
168.3 °C/1013 hPa
Pf
-15 °C
Température de transition
flash point 50 °C
Solubilité
0.94 g/L
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Catégories apparentées
Description générale
for synthesis
Application
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Stockage et stabilité
Store below +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup