8.06913
Acide DL-mandélique
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide DL-mandélique
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 Pa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
Pf
119-121 °C
Solubilité
139 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Clé InChI
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cinétique et mécanisme d'oxydation de l'acide phénylacétique et de l'acide DL-mandélique par le permanganate en milieu acide : cette étude explore les mécanismes d'oxydation de l'acide DL-mandélique et le compare avec l'acide phénylacétique, mettant en évidence sa plus grande réactivité. (KV Ratnam et al., 2014).
- Hydroxydes doubles lamellaires Zn-Al intercalés d'acide Dl-mandélique : étude d'un nouveau matériau antimicrobien lamellaire incorporant de l'acide DL-mandélique, avec des applications potentielles dans les produits de santé. (LP Tang et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 116 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 121 °C
Identité (IR) : conforme
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable