M35606
α-Methylcinnamic acid
99%
Synonyme(s) :
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
79-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Clé InChI
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable