219504
Cefotaxime sodium salt
≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(6 R,7 R)-3-Acetoxymethyl-7-(( Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Na, Cefotaxim sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Clé InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Gram-positive
Gram-negative
Conditionnement
Autres remarques
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2057.
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable