Principaux documents
N-072
Supelco
(±)-Nornicotine-d4
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(+\-)-Nornicotine-d4 solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1C(CCC1)c2c(nc(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
Clé InChI
MYKUKUCHPMASKF-DNZPNURCSA-N
Description générale
An internal standard for nicotine quantitation by LC/MS or GC/MS. Nornicotine, a tobacco alkaloid and nicotine metabolite, is used as an indicator of smoking and tobacco use or nicotine replacement products. Certified Spiking Solutions® are suitable for use in nicotine testing by LC-MS/MS or GC/MS.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :