Principaux documents
T217921
(1R,3S)-1-(6',7'-DIMETHYL-2',3',4',5',6',7'-HEXAHYDROSPIRO[[1,3]DITHIOLANE-2,1'-INDENE]-7'-YL)-3-(1,3-DITHIOLAN-2-YL)-3-METHYLPENT-4-EN-1-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H34OS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.772
Numéro MDL:
Autres remarques