Principaux documents
R459844
N-(3,4-DIMETHYL-PHENYL)-3-NITRO-PHTHALAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.3
Numéro MDL:
Autres remarques