SYNA681420
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A681420, Glass flushing adapter
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A681420
Catégories apparentées
Description générale
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.