Principaux documents
S17036
9,10,13,16-TETRAHYDRO-9,10(1',2')-BENZENOANTHRACENE-13,16-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.333
Numéro MDL:
Autres remarques