Principaux documents
S124672
BENZOIC ACID (1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.302
Numéro MDL:
Autres remarques