Principaux documents
L165611
(3-METHOXY-2,3-DIPHENYL-1-CYCLOPROPEN-1-YL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.388
Numéro MDL:
Autres remarques