Principaux documents
8.20533
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-948-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
118-122 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3