Principaux documents
605611
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)913CO2H
Poids moléculaire :
187.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i11+1
Clé InChI
ZDPHROOEEOARMN-KHWBWMQUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable