Principaux documents
JKA5283
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Yang Wang et al.
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in