Merck
Polyéthylène glycol (PEG et PEO)
Structure chimique du polyéthylène glycol dont la formule chimique est C2H4O
Le polyéthylène glycol (PEG), également connu sous les noms d'oxyde polyéthylène (PEO) et de poly(oxyéthylène) (POE), est un polyéther de synthèse, hydrophile et biocompatible. Typiquement, les produits avec un poids moléculaire inférieur à 20 000 g/mol sont appelés PEG, tandis que ceux ayant un poids moléculaire supérieur à 20 000 g/mol sont désignés comme PEO. Ces polymères sont solubles dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques, tels que l'éthanol, l'acétonitrile, le toluène, l'acétone, le dichlorométhane, l'hexane et le chloroforme.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Applications des PEG
Les PEG sont non toxiques et couramment utilisés dans les applications de bioconjugaison et de fonctionnalisation de surface, la recherche biomédicale, l'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire, ainsi que dans les industries alimentaire et cosmétique. La conjugaison ou fixation non covalente de chaînes de polymères PEG à des molécules est appelée PEGylation. La méthode de PEGylation peut améliorer la biocompatibilité de l'eau et la solubilité, la stabilité et les propriétés pharmacocinétiques des produits thérapeutiques afin d'améliorer leur sécurité et leur efficacité dans les diagnostics ciblés et l'administration de médicaments. Les hydrogels PEG sont couramment utilisés pour la libération contrôlée de produits thérapeutiques, les supports de culture cellulaire, la médecine régénérative, la cicatrisation et l'ingénierie tissulaire.
Dérivés de PEG et linkers PEG
Nous proposons une vaste gamme de PEG bien définis avec un large éventail de poids moléculaires, de fonctionnalités terminales, de réactivités et d'architectures polymères.
  • PEG hétérobifonctionnels
  • PEG homobifonctionnels
  • PEG monofonctionnels
  • Dendrimères de PEG et PEG à plusieurs branches
  • Copolymères de PEG
  • Étalons de PEG pour la GC
  • PEG et oligo éthylène glycol
  • Poudres d'oxyde de polyéthylène
  • Oligomères de PEG de grande pureté
Pour des informations plus détaillées, incluant les quatre caractérisations générales, les principales applications industrielles et les produits apparentés, parcourez notre brochure "Polyethylene Glycol (PEG) and Polyethylene Oxide (PEO)".
Ressources produits apparentées
  • Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
    Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
  • Article: PEG Selection Guide
    Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
  • Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
    Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
  • Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
    Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.