ALD00434
Sodium cyclohexanesulfinate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable