Principaux documents
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
Synonyme(s) :
Baran Diversinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NaO2S
Poids moléculaire :
130.14
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
248-253 °C
Chaîne SMILES 
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3