Principaux documents
ALD00232
Sigma-Aldrich
Sodium tetrahydropyransulfinate
Synonyme(s) :
Baran THPS-Na Reagent, Sodium oxane-4-sulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Chaîne SMILES 
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable