Principaux documents
ALD00236
Sigma-Aldrich
Sodium N-Boc-azetidine-3-sulfinate
Synonyme(s) :
Sodium 1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-sulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14NNaO4S
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
172-177 °C (w/ decomp)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable