927538
AlkFAA-alkyne
≥95%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-N-(hex-5-yn-1-yl)acrylamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
semisolid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCCCC#C)C(F)=C
InChI
1S/C9H12FNO/c1-3-4-5-6-7-11-9(12)8(2)10/h1H,2,4-7H2,(H,11,12)
Clé InChI
OYWMWMCPHAXPHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable