927600
BrBT-alkyne
≥95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzo[d]thiazole-6-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrC1=NC2=CC=C(C(NCC#C)=O)C=C2S1
InChI
1S/C11H7BrN2OS/c1-2-5-13-10(15)7-3-4-8-9(6-7)16-11(12)14-8/h1,3-4,6H,5H2,(H,13,15)
Clé InChI
MRYSQSUDZPBHGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable