927473
CA-alkyne
≥95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-(hex-5-yn-1-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
semisolid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)NCCCCC#C
InChI
1S/C8H12ClNO/c1-2-3-4-5-6-10-8(11)7-9/h1H,3-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
YQDXXLTYDIDZDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable