798630
Formate de sodium
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide formique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri™
Pureté
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% insolubles
Pf
259-262 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable