Principaux documents
687227
Sigma-Aldrich
1H-Indole-2-methanol
90%
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
72-78 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
Clé InChI
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for the synthesis of:
  • Oxazino[4,3-a]indoles
  • 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
  • SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
  • Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)