Principaux documents
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Poids moléculaire :
292.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable