Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
274623
Sigma-Aldrich
Périodinane de Dess-Martin
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Tris(acétyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13IO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
130-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le periodinane de Dess-Martin (DMP) est un composé iodé hypervalent couramment utilisé comme réactif doux pour oxyder les alcools primaires/secondaires en aldéhydes/cétones ; oxyder les amides en imides ; et déshydrogéner les amines en nitriles et les disulfures en sulfones. Il permet aussi d'oxyder sélectivement les alcènes en époxydes, une réaction utile pour générer des éthers cycliques à trois chaînons. Par ailleurs, le DMP sert à cliver par voie oxydative les 1,2-diols pour former des aldéhydes ou des cétones et intervient dans la synthèse des lactones.
Application
Le periodinane de Dess–Martin est utilisé comme agent oxydant :
  • pour transformer les alcools primaires et secondaires en aldéhydes et en cétones.
  • dans la synthèse de α-amino aldéhydes N-protégés à partir des β-amino alcools N-protégés correspondants.
  • pour synthétiser une sonde d'alcynyloxoaldéhyde (AlkMGO).
Produit permettant d′oxyder les hydroxychlorines en chlorine-α-diones et en tétraones.
Caractéristiques et avantages
L'utilisation du DMP comme réactif oxydant présente les avantages suivants :
  • conditions réactionnelles plus douces (température ambiante, pH neutre)
  • raccourcissement des temps de réaction et augmentation des rendements     
  • Grande chimiosélectivité     
  • tolérance des groupements fonctionnels sensibles, et longue durée de conservation
  • bilans simplifiés
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hui Chen et al.
Environmental science and pollution research international, 26(24), 24609-24619 (2019-06-27)
Phthalates (PAEs) in drinking water sources such as the Yangtze River in developing countries had aroused widespread concern. Here, the water, suspended particulate matter (SPM), and sediment samples were collected from 15 sites in wet and dry seasons in Zhenjiang
Synthesis of an alkynyl methylglyoxal probe to investigate nonenzymatic histone glycation
Qingfei Z,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85, 1691-1697 (2019)
Jun Wang et al.
Journal of endodontics, 43(1), 109-115 (2016-11-17)
Mutations in the proteinase bone morphogenetic protein-1 (BMP1) were recently identified in patients with osteogenesis imperfecta, which can be associated with type 1 dentinogenesis imperfecta. BMP1 is co-expressed in various tissues and has overlapping activities with the closely related proteinase
Brittany A Weldon et al.
Toxicology and applied pharmacology, 312, 19-25 (2016-01-31)
MicroRNAs (miRNAs) are post-transcriptional regulators that silence messenger RNAs. Because miRNAs are stable at room temperature and long-lived, they have been proposed as molecular biomarkers to monitor disease and exposure status. While urinary miRNAs have been used clinically as potential
Iman Al-Saleh et al.
The Science of the total environment, 578, 440-451 (2016-11-12)
Plasticizers such as phthalate esters (PAEs) and bisphenol A (BPA) are highly persistent organic pollutants that tend to bio-accumulate in humans through the soil-plant-animal food chain. Some studies have reported the potential carcinogenic and teratogenic effects in addition to their