Principaux documents
612030
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Poids moléculaire :
162.23
Code UNSPSC :
12142201
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
TMS, 0.05%
Concentration
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C