Principaux documents
609544
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~3 N in H2O, 10 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
15NH4OH/H2O soln.
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Niveau de qualité
Poids mol.
35.15 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Concentration
~3 N in H2O
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable