Principaux documents
299227
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled ammonia
About This Item
Formule linéaire :
15NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
0.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
−33 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Application
Precursor to 15N labeled products of agrochemical interest.
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 114 psig (liquified) for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 recommended
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
D J Barta et al.
Communications in soil science and plant analysis, 22(7-8), 729-753 (1991-01-01)
An electron microprobe with wavelength-dispersive x-ray spectrometry (WDS) was found to be useful for the determination of Ca concentrations in leaf tissue deficient in Ca. WDS effectively detected Ca concentrations as low as 0.2 mg/g dry wt in the presence