485454
Ammonium-15N hydroxide solution
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Concentration
~6 N in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.339
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable