Principaux documents
491209
Sigma-Aldrich
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)913CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
214-216 °C (lit.)
Pf
-35 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
Clé InChI
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.00 °C - closed cup