Principaux documents
662844
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexane
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.450
pb
148-149 °C/760 mmHg
Densité
0.803 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES 
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
Clé InChI
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C