213306
Phenyl vinyl sulfoxide
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfoxide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... LOC129293(129293)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup