377481
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
98%
Synonyme(s) :
(1-Methylethyl)triphenylphosphonium iodide, NSC 140615
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
194-197 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
[I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Total synthesis of heliananes
- Preparation of highly substituted benzene derivatives
- Synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents
- 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents
- Wittig reaction
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable